Tisk…
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52121-1G PC52121-5G
APOSPC52121-1GEA 4370 CZK
APOSPC52121-1G APOSPC52121-5G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₂F₄O₃
Bod tání: 173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483242
CAS číslo: 14742-36-0