Tisk…
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
PC52115-1G PC52115-500MG
APOSPC52115-1GEA 622 CZK
APOSPC52115-1G APOSPC52115-500MG
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₁₁F₂O₃P
MW: 188,1096 g/mol
Bod varu: 55 °C
Hustota: 1,2059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192023
CAS číslo: 1478-53-1