Tisk…
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52110-100G PC52110-25G PC52110-500G
APOSPC52110-100GEA 7080 CZK
APOSPC52110-100G APOSPC52110-25G APOSPC52110-500G
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 90%
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene
Vzorec: C₂Cl₂F₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039338
CAS číslo: 79-35-6