Fluorid nikelnatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5210-100G
PC5210-10G
PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA
9100
CZK
APOSPC5210-100G
APOSPC5210-10G
APOSPC5210-25G
Fluorid nikelnatý, anhydrous 98%
Fluorid nikelnatý
Vzorec:
F₂Ni Bod tání: 1380 °C Hustota: 4,72 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016263 CAS číslo: 10028-18-9 EINECS: 233-071-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...