Tisk…
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520910-1G PC520910-5G
APOSPC520910-1GEA 4100 CZK
APOSPC520910-1G APOSPC520910-5G
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845795
CAS číslo: 1138444-85-5