Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520909-1G PC520909-5G
APOSPC520909-1GEA 2780 CZK
APOSPC520909-1G APOSPC520909-5G
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₇H₈F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834983
CAS číslo: 126069-70-3