5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520908-1G
PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA
8040
CZK
APOSPC520908-1G
APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₂BrF₆N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100546 CAS číslo: 1099598-05-6 |