Tisk…
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520907-1G PC520907-5G
APOSPC520907-1GEA 14650 CZK
APOSPC520907-1G APOSPC520907-5G
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100536
CAS číslo: 120568-09-4