Tisk…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520906-1G
APOSPC520906-1GEA 6350 CZK
APOSPC520906-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226641
CAS číslo: 1099597-77-9