Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 4860 CZK
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100544
CAS číslo: 72587-20-3