2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520901-25G
PC520901-5G
APOSPC520901-25GEA
20900
CZK
APOSPC520901-25G
APOSPC520901-5G
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₃ MW: 225.01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657961 CAS číslo: 845866-81-1 |