Tisk…
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520888-1G PC520888-5G
APOSPC520888-1GEA 8700 CZK
APOSPC520888-1G APOSPC520888-5G
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₅F₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100534
CAS číslo: 1099597-95-1