Tisk…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
PC520880-1G
APOSPC520880-1GEA 3810 CZK
APOSPC520880-1G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₂F₃N
MW: 167,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09040573
CAS číslo: 58665-70-6