2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520814-1G
PC520814-500MG
PC520814-5G
APOSPC520814-1GEA
9920
CZK
APOSPC520814-1G
APOSPC520814-500MG
APOSPC520814-5G
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₂F₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226683 CAS číslo: 1099597-67-7 |