Tisk…
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520802-1G PC520802-5G
APOSPC520802-1GEA 10290 CZK
APOSPC520802-1G APOSPC520802-5G
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566378
CAS číslo: 1404193-89-0