Tisk…
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520795-1G PC520795-5G
APOSPC520795-1GEA 8300 CZK
APOSPC520795-1G APOSPC520795-5G
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅ClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226523
CAS číslo: 1099598-24-9