Tisk…
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520793-1G PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA 5330 CZK
APOSPC520793-1G APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆ClF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226661
CAS číslo: 74483-48-0