2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC520792-10G
PC520792-1G
PC520792-5G
APOSPC520792-10GEA
29830
CZK
APOSPC520792-10G
APOSPC520792-1G
APOSPC520792-5G
2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
2,3-Dimethylbenzotrifluoride
Vzorec:
C₉H₉F₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226579 CAS číslo: 80245-28-9 |