Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520791-10G PC520791-1G PC520791-5G
APOSPC520791-10GEA 23210 CZK
APOSPC520791-10G APOSPC520791-1G APOSPC520791-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄Cl₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972782
CAS číslo: 820224-51-9