Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520790-10G PC520790-1G PC520790-5G
APOSPC520790-10GEA 28170 CZK
APOSPC520790-10G APOSPC520790-1G APOSPC520790-5G
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00971700
CAS číslo: 13652-09-0