Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520779-1G PC520779-250MG
APOSPC520779-1GEA 19540 CZK
APOSPC520779-1G APOSPC520779-250MG
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClF₃NO
MW: 191.58 g/mol
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381937
CAS číslo: 1246466-85-2