Tisk…
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520764-1G PC520764-500MG PC520764-5G
APOSPC520764-1GEA 10290 CZK
APOSPC520764-1G APOSPC520764-500MG APOSPC520764-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421955
CAS číslo: 1401425-30-6