Tisk…
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520761-10G PC520761-1G PC520761-5G
APOSPC520761-10GEA 11810 CZK
APOSPC520761-10G APOSPC520761-1G APOSPC520761-5G
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199312
CAS číslo: 85396-63-0