Tisk…
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 41660 CZK
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199294
CAS číslo: 1374659-26-3