Tisk…
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 622 CZK
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09953731
CAS číslo: 1256355-30-2