2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520756-1G
PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA
10580
CZK
APOSPC520756-1G
APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₆ClF₂N MW: 177.58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22199315 CAS číslo: 1374659-36-5 |