Tisk…
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520755-10G PC520755-1G PC520755-5G
APOSPC520755-10GEA 46290 CZK
APOSPC520755-10G APOSPC520755-1G APOSPC520755-5G
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22124921
CAS číslo: 1374659-44-5