Tisk…
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520748-1G PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA 5960 CZK
APOSPC520748-1G APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Vzorec: C₇H₁₂F₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442248
CAS číslo: 74185-72-1