Tisk…
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520747-1G PC520747-500MG PC520747-5G
APOSPC520747-1GEA 7310 CZK
APOSPC520747-1G APOSPC520747-500MG APOSPC520747-5G
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18909828
CAS číslo: 1303973-25-2