Tisk…
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520746-250MG PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA 22550 CZK
APOSPC520746-250MG APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₈ClF₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18917106
CAS číslo: 1224929-81-0