Tisk…
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520740-10G PC520740-1G PC520740-5G
APOSPC520740-10GEA 39680 CZK
APOSPC520740-10G APOSPC520740-1G APOSPC520740-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384835
CAS číslo: 1262412-94-1