Tisk…
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 9960 CZK
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257232
CAS číslo: 114468-05-2