Tisk…
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520737-10G PC520737-1G PC520737-5G
APOSPC520737-10GEA 46290 CZK
APOSPC520737-10G APOSPC520737-1G APOSPC520737-5G
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₆H₂BrF₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168376
CAS číslo: 1252046-14-2