Tisk…
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520736-1G PC520736-5G
APOSPC520736-1GEA 10290 CZK
APOSPC520736-1G APOSPC520736-5G
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16875638
CAS číslo: 1211520-77-2