Tisk…
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanemethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520735-1G PC520735-5G
APOSPC520735-1GEA 10350 CZK
APOSPC520735-1G APOSPC520735-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanemethanol 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanemethanol
Vzorec: C₅H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16990760
CAS číslo: 371917-17-8