Tisk…
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520734-1G PC520734-250MG PC520734-5G
APOSPC520734-1GEA 7510 CZK
APOSPC520734-1G APOSPC520734-250MG APOSPC520734-5G
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Vzorec: C₅H₇BrF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17170416
CAS číslo: 1252934-30-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III