6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520731-10G
PC520731-1G
PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA
32800
CZK
APOSPC520731-10G
APOSPC520731-1G
APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Vzorec:
C₉H₅ClFN MW: 181.6 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16658595 CAS číslo: 52200-53-0 |