Tisk…
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 11280 CZK
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658727
CAS číslo: 1201675-01-5