Tisk…
1-(Difluorophenylmethyl)-4-methylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520726-1G PC520726-5G PC520726-25G
APOSPC520726-1GEA 2480 CZK
APOSPC520726-1G APOSPC520726-5G APOSPC520726-25G
1-(Difluorophenylmethyl)-4-methylbenzene 97%
1-(Difluorophenylmethyl)-4-methylbenzene
Vzorec: C₁₄H₁₂F₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140157
CAS číslo: 174075-29-7