Tisk…
2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520725-25G PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA 66790 CZK
APOSPC520725-25G APOSPC520725-5G
2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
2-Chloro-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140178
CAS číslo: 124467-23-8