Tisk…
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 3230 CZK
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Bod varu: 35…40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16140196
CAS číslo: 114468-04-1