Tisk…
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 7640 CZK
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140184
CAS číslo: 1221272-92-9