Tisk…
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520718-1G PC520718-500MG PC520718-5G
APOSPC520718-1GEA 10620 CZK
APOSPC520718-1G APOSPC520718-500MG APOSPC520718-5G
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140181
CAS číslo: 1211535-69-1