Tisk…
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520716-1G PC520716-5G
APOSPC520716-1GEA 7940 CZK
APOSPC520716-1G APOSPC520716-5G
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140182
CAS číslo: 1211521-60-6