Tisk…
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520714-1G PC520714-5G
APOSPC520714-1GEA 6980 CZK
APOSPC520714-1G APOSPC520714-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698654
CAS číslo: 1214358-19-6