Tisk…
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520713-10G PC520713-1G PC520713-5G
APOSPC520713-10GEA 36370 CZK
APOSPC520713-10G APOSPC520713-1G APOSPC520713-5G
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₅F₅
MW: 196.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698632
CAS číslo: 1214358-15-2