2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520712-10G
PC520712-1G
PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA
29490
CZK
APOSPC520712-10G
APOSPC520712-1G
APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698664 CAS číslo: 1214333-17-1 |