Tisk…
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520711-10G PC520711-1G PC520711-5G
APOSPC520711-10GEA 18550 CZK
APOSPC520711-10G APOSPC520711-1G APOSPC520711-5G
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698548
CAS číslo: 1214333-76-2