1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520710-10G
PC520710-1G
PC520710-5G
APOSPC520710-10GEA
27510
CZK
APOSPC520710-10G
APOSPC520710-1G
APOSPC520710-5G
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₉H₄F₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698530 CAS číslo: 1214388-66-5 |