Tisk…
4-n-Butylbenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520709-10G PC520709-5G
APOSPC520709-10GEA 31810 CZK
APOSPC520709-10G APOSPC520709-5G
4-n-Butylbenzotrifluoride 95%
4-n-Butylbenzotrifluoride
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525528
CAS číslo: 61342-04-9